Documentos Principais
ENA296275028
Enamine
2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-7-ol hydrobromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
244.13
Número MDL:
pf
250-254
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-7-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C10H13NO.BrH/c12-10-2-1-8-3-5-11-6-4-9(8)7-10;/h1-2,7,11-12H,3-6H2;1H
chave InChI
QOHLVMZDODRYHX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65009
Melting Point
250-254
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65009
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)