Documentos Principais
ENA296274996
Enamine
2-methyl-4-(pentafluoroethyl)aniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
225.16
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-4-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8F5N/c1-5-4-6(2-3-7(5)15)8(10,11)9(12,13)14/h2-4H,15H2,1H3
chave InChI
JVPHVEVTCAXTKN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54794
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54794
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)