Documentos Principais
ENA296274972
Enamine
[4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.18
Número MDL:
Iupac Name
[4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-14-7-3-2-6(5-13)8(4-7)9(10,11)12/h2-4H,5,13H2,1H3
chave InChI
GRRJRPNJFJEEPK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
88
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64845
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64845
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)