Documentos Principais
ENA295068971
Enamine
5-methoxy-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
127.19
Número MDL:
Iupac Name
5-methoxy-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-8-5-3-4-7(6-8)9-2/h4H,3,5-6H2,1-2H3
chave InChI
ZVLYIVWDEAHCOQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64866
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)