Documentos Principais
ENA295068944
Enamine
2-methyl-5-(pyridin-4-yl)aniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
184.24
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-5-(4-pyridinyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H12N2/c1-9-2-3-11(8-12(9)13)10-4-6-14-7-5-10/h2-8H,13H2,1H3
chave InChI
OSCQHDWIGRRRNY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64784
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64784
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)