Documentos Principais
ENA295068843
Enamine
5-(2,5-dimethylfuran-3-yl)-5-methylimidazolidine-2,4-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
208.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-(2,5-dimethyl-3-furyl)-5-methyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C10H12N2O3/c1-5-4-7(6(2)15-5)10(3)8(13)11-9(14)12-10/h4H,1-3H3,(H2,11,12,13,14)
chave InChI
JOJIYGFFXUPPDJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62486
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62486
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)