Documentos Principais
ENA295068581
Enamine
5,5-dicyclopropylimidazolidine-2,4-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.21
Número MDL:
pf
199-202
Iupac Name
5,5-dicyclopropyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c12-7-9(5-1-2-5,6-3-4-6)11-8(13)10-7/h5-6H,1-4H2,(H2,10,11,12,13)
chave InChI
ACISZUHKKBVJSM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64140
Melting Point
199-202
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64140
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)