Documentos Principais
ENA295068265
Enamine
3-(1,3-dioxolan-2-yl)piperidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
157.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(1,3-dioxolan-2-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-2-7(6-9-3-1)8-10-4-5-11-8/h7-9H,1-6H2
chave InChI
QAFXKOPNBQVMIE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64609
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64609
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)