Documentos Principais
ENA292596609
Enamine
tert-butyl 2-{[2-(dimethylamino)ethyl]amino}acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
202.3
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl {[2-(dimethylamino)ethyl]amino}acetate
Inchi Code
1S/C10H22N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)8-11-6-7-12(4)5/h11H,6-8H2,1-5H3
chave InChI
RPDAHRHFTMTASL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62403
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62403
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)