Documentos Principais
ENA292596189
Enamine
4-bromo-3-methanesulfonylbenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
279.11
Número MDL:
pf
240-244
Iupac Name
4-bromo-3-(methylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7BrO4S/c1-14(12,13)7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
LVVHVWLMNKOUFR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61683
Melting Point
240-244
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61683
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)