Documentos Principais
ENA292596175
Enamine
[(5-bromo-2-fluorophenyl)methyl](prop-2-en-1-yl)amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
244.11
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-(5-bromo-2-fluorobenzyl)-2-propen-1-amine
Inchi Code
1S/C10H11BrFN/c1-2-5-13-7-8-6-9(11)3-4-10(8)12/h2-4,6,13H,1,5,7H2
chave InChI
GVJOQRHTQSFLBX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61652
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61652
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)