Documentos Principais
ENA292596126
Enamine
2-amino-1-(4-benzylpiperazin-1-yl)ethan-1-one dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
306.23
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-benzyl-1-piperazinyl)-2-oxoethylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N3O.2ClH/c14-10-13(17)16-8-6-15(7-9-16)11-12-4-2-1-3-5-12;;/h1-5H,6-11,14H2;2*1H
chave InChI
CGGOSPOYCXTPIS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61581
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61581
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)