Documentos Principais
ENA292596061
Enamine
2,3-dihydro-1H-indene-1,5-diamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
148.21
Número MDL:
Iupac Name
1,5-indanediamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5,9H,1,4,10-11H2
chave InChI
YXCUCVFOTWGVOQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62277
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62277
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)