Documentos Principais
ENA292596056
Enamine
[5-bromo-2-(difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
288.52
Número MDL:
Iupac Name
[5-bromo-2-(difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8BrF2NO.ClH/c9-6-1-2-7(13-8(10)11)5(3-6)4-12;/h1-3,8H,4,12H2;1H
chave InChI
AAPPLXNVVIATPD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62257
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62257
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)