Documentos Principais
ENA282548428
Enamine
3-{[(cyclopropylmethyl)amino]methyl}phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.25
Número MDL:
Iupac Name
3-{[(cyclopropylmethyl)amino]methyl}phenol
Inchi Code
1S/C11H15NO/c13-11-3-1-2-10(6-11)8-12-7-9-4-5-9/h1-3,6,9,12-13H,4-5,7-8H2
chave InChI
PKKMQAQBALNNMO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61046
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61046
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)