Documentos Principais
ENA282548259
Enamine
4,5,5-trimethyl-2-oxo-2,5-dihydrofuran-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
170.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
112-113
Iupac Name
4,5,5-trimethyl-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10O4/c1-4-5(6(9)10)7(11)12-8(4,2)3/h1-3H3,(H,9,10)
chave InChI
WDBWMWDAYBDTOO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59513
Melting Point
112-113
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59513
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)