Documentos Principais
ENA258390080
Enamine
1-[(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]piperazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
259.38
Número MDL:
Iupac Name
1-[(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]piperazine
Inchi Code
1S/C14H17N3S/c1-2-4-12(5-3-1)14-16-13(11-18-14)10-17-8-6-15-7-9-17/h1-5,11,15H,6-10H2
chave InChI
DLMLHZQIPWEQGL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57679
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57679
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)