Documentos Principais
ENA258389978
Enamine
1-(quinolin-3-yl)ethan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173.21
Número MDL:
pf
56-59
Iupac Name
1-(3-quinolinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-8(13)10-6-9-4-2-3-5-11(9)12-7-10/h2-8,13H,1H3
chave InChI
SKBHMOHCXMUCPS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60264
Melting Point
56-59
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60264
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)