Documentos Principais
ENA258389825
Enamine
2-(tert-butoxy)ethan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
117.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-tert-butoxyethanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)8-5-4-7/h4-5,7H2,1-3H3
chave InChI
BLMLZYILSIZQTL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59986
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)