Documentos Principais
ENA258389728
Enamine
5-chloro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.62
Número MDL:
pf
210-211
Iupac Name
5-chloro-1-methyl-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H8ClN3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)11-8(12)10/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
chave InChI
QZDYOBDSZXQLIW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59849
Melting Point
210-211
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59849
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)