Documentos Principais
ENA258389684
Enamine
N-hydroxy-3-(3-methylphenoxy)propanamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.22
Número MDL:
Iupac Name
N-hydroxy-3-(3-methylphenoxy)propanamide
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-8-3-2-4-9(7-8)14-6-5-10(12)11-13/h2-4,7,13H,5-6H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
GMIBUONZOFCIDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53489
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53489
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)