Documentos Principais
ENA258389681
Enamine
3-butyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
139.2
Número MDL:
Iupac Name
3-butyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-2-3-4-6-5-7(8)10-9-6/h5H,2-4H2,1H3,(H3,8,9,10)
chave InChI
KLEIWKYPWDZGCV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53281
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53281
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)