Documentos Principais
ENA258389540
Enamine
{4-[(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
233.36
Número MDL:
Iupac Name
{4-[(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
Inchi Code
1S/C14H23N3/c1-16-7-2-8-17(10-9-16)12-14-5-3-13(11-15)4-6-14/h3-6H,2,7-12,15H2,1H3
chave InChI
AQLZGQUKWNQYPH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59498
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59498
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)