Documentos Principais
ENA258389330
Enamine
1-[4-(benzyloxy)benzoyl]piperazine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
332.83
Número MDL:
Iupac Name
1-[4-(benzyloxy)benzoyl]piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H20N2O2.ClH/c21-18(20-12-10-19-11-13-20)16-6-8-17(9-7-16)22-14-15-4-2-1-3-5-15;/h1-9,19H,10-14H2;1H
chave InChI
OJAQLFBLEKUFDE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30997
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30997
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)