Documentos Principais
ENA250699151
Enamine
methyl 5-(chlorosulfonyl)thiophene-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
240.69
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)4-2-5(12-3-4)13(7,9)10/h2-3H,1H3
chave InChI
IRUQLKHEXLBHKZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54851
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54851
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)