Documentos Principais
ENA250698456
Enamine
2-(2-methoxyphenoxy)pyridine-4-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
279.73
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(2-methoxyphenoxy)-4-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13N3O2.ClH/c1-17-10-4-2-3-5-11(10)18-12-8-9(13(14)15)6-7-16-12;/h2-8H,1H3,(H3,14,15);1H
chave InChI
OYYFKDKVLSRWMQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59297
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59297
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)