Documentos Principais
ENA249414885
Enamine
2-bromo-3-methyl-1-(morpholin-4-yl)butan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
250.14
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-bromo-3-methylbutanoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H16BrNO2/c1-7(2)8(10)9(12)11-3-5-13-6-4-11/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
WRMJBKOESLCMKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29146
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29146
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)