Documentos Principais
ENA245487504
Enamine
1-(4-fluorophenyl)cyclopentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.7
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)cyclopentanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FN.ClH/c12-10-5-3-9(4-6-10)11(13)7-1-2-8-11;/h3-6H,1-2,7-8,13H2;1H
chave InChI
JPWHJFCLVUIHMP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55790
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55790
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)