Documentos Principais
ENA245487034
Enamine
ethyl[(oxolan-2-yl)methyl]amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
129.2
Número MDL:
Iupac Name
N-ethyl-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)amine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-8-6-7-4-3-5-9-7/h7-8H,2-6H2,1H3
chave InChI
HLSDMLXXPIEJFI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54940
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54940
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)