Documentos Principais
ENA245486854
Enamine
2-methylpentan-3-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
137.65
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-ethyl-2-methylpropylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15N.ClH/c1-4-6(7)5(2)3;/h5-6H,4,7H2,1-3H3;1H
chave InChI
XELJVUCNNBUHJE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54700
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54700
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)