Documentos Principais
ENA245486834
Enamine
4-methyl-1-[(oxiran-2-yl)methyl]piperidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
155.24
Número MDL:
Iupac Name
4-methyl-1-(2-oxiranylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-8-2-4-10(5-3-8)6-9-7-11-9/h8-9H,2-7H2,1H3
chave InChI
ZXECTFQQKBDZQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53809
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53809