Documentos Principais
ENA245486348
Enamine
octahydroindolizin-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
139.2
Número MDL:
Iupac Name
hexahydro-1(5H)-indolizinone
Inchi Code
1S/C8H13NO/c10-8-4-6-9-5-2-1-3-7(8)9/h7H,1-6H2
chave InChI
GSQLNIVPNDDIHU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53931
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53931
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)