Documentos Principais
ENA245486217
Enamine
1,2-dihydroacenaphthylen-5-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.69
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,2-dihydroacenaphthylen-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H11N.ClH/c13-11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9;/h1-3,6-7H,4-5,13H2;1H
chave InChI
PIDNLFLDFVUKPR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53916
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53916
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)