Documentos Principais
ENA245486076
Enamine
5-[(2,4-dimethylphenoxy)methyl]furan-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
246.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-[(2,4-dimethylphenoxy)methyl]-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C14H14O4/c1-9-3-5-12(10(2)7-9)17-8-11-4-6-13(18-11)14(15)16/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,15,16)
chave InChI
KZDVFUFFQYJIED-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53686
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53686
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)