Documentos Principais
ENA245486040
Enamine
3-[(oxolan-2-yl)methoxy]propanenitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
155.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)propanenitrile
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c9-4-2-5-10-7-8-3-1-6-11-8/h8H,1-3,5-7H2
chave InChI
SXCCMCCJGSXUML-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53638
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53638
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)