Documentos Principais
ENA245485919
Enamine
N-benzylpyridin-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
184.24
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-benzyl-N-(4-pyridinyl)amine
Inchi Code
1S/C12H12N2/c1-2-4-11(5-3-1)10-14-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2,(H,13,14)
chave InChI
LCUREJHJUJCKQS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53430
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53430
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)