Documentos Principais
ENA245485810
Enamine
3-(3-carbamoylpiperidin-1-yl)propanoic acid
Selecione um tamanho
100 MG
HUF 77.862,00
250 MG
HUF 104.044,00
500 MG
HUF 154.432,00
1 G
HUF 192.964,00
2.5 G
HUF 392.046,00
5 G
HUF 723.520,00
SKU do fornecedor: EN300-749190-100MG
HUF 77.862,00
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
HUF 77.862,00
250 MG
HUF 104.044,00
500 MG
HUF 154.432,00
1 G
HUF 192.964,00
2.5 G
HUF 392.046,00
5 G
HUF 723.520,00
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.24
Número MDL:
SKU do fornecedor: EN300-749190-100MG
HUF 77.862,00
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Iupac Name
3-[3-(aminocarbonyl)-1-piperidinyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H16N2O3/c10-9(14)7-2-1-4-11(6-7)5-3-8(12)13/h7H,1-6H2,(H2,10,14)(H,12,13)
chave InChI
SKSOTLDJSIVFBV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53260
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53260