Documentos Principais
ENA245485536
Enamine
[(4-sulfamoylphenyl)methyl]urea
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.26
Número MDL:
pf
183-185
Iupac Name
4-{[(aminocarbonyl)amino]methyl}benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11N3O3S/c9-8(12)11-5-6-1-3-7(4-2-6)15(10,13)14/h1-4H,5H2,(H3,9,11,12)(H2,10,13,14)
chave InChI
MKLIHIQQRVXEQU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52836
Melting Point
183-185
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52836
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)