Documentos Principais
ENA238713457
Enamine
2-amino-N-cyclopentylpropanamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.69
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-N-cyclopentylpropanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.ClH/c1-6(9)8(11)10-7-4-2-3-5-7;/h6-7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11);1H
chave InChI
PUIOLMHGLHOXRA-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52555
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52555
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)