Documentos Principais
ENA238713165
Enamine
2-(propylamino)acetonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
98.15
Número MDL:
Iupac Name
(propylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H10N2/c1-2-4-7-5-3-6/h7H,2,4-5H2,1H3
chave InChI
YOEHYACECVSKEQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51903
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)