Key Documents
ENA238712881
Enamine
3,3,3-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-amine
Selecione um tamanho
100 MG
€ 294,60
250 MG
€ 402,50
500 MG
€ 637,80
1 G
€ 804,20
2.5 G
€ 1.533,50
5 G
€ 2.247,20
10 G
€ 3.310,60
SKU do fornecedor: EN300-51408-100MG
€ 294,60
Disponibilidade
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
€ 294,60
250 MG
€ 402,50
500 MG
€ 637,80
1 G
€ 804,20
2.5 G
€ 1.533,50
5 G
€ 2.247,20
10 G
€ 3.310,60
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
207.17
Número MDL:
SKU do fornecedor: EN300-51408-100MG
€ 294,60
Disponibilidade
Envio em 14 dias - da Aldrich Parner.
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H9F4N/c10-7-3-1-6(2-4-7)8(14)5-9(11,12)13/h1-4,8H,5,14H2
chave InChI
NDHCCNONCRFSGK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51408
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51408