Documentos Principais
ENA238712361
Enamine
4-[(2-aminophenyl)methyl]phenol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.71
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-(2-aminobenzyl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13NO.ClH/c14-13-4-2-1-3-11(13)9-10-5-7-12(15)8-6-10;/h1-8,15H,9,14H2;1H
chave InChI
CVUDFLVTIMLZIW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51371
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51371
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)