Documentos Principais
ENA238712073
Enamine
1-(2-aminophenyl)piperidin-4-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(2-aminophenyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c12-10-3-1-2-4-11(10)13-7-5-9(14)6-8-13/h1-4,9,14H,5-8,12H2
chave InChI
KHXSBUSJNPXVGY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50070
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50070
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)