Documentos Principais
ENA238712050
Enamine
(3,4-dichlorophenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
288.6
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(3,4-dichlorophenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H11Cl2N.ClH/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9;/h1-8,13H,16H2;1H
chave InChI
JJLZGUSMBKWROL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50038
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50038
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)