Documentos Principais
ENA238711563
Enamine
6-amino-2,3-dihydro-1H-indole-1-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
249.72
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-amino-1-indolinesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3O2S.ClH/c9-7-2-1-6-3-4-11(8(6)5-7)14(10,12)13;/h1-2,5H,3-4,9H2,(H2,10,12,13);1H
chave InChI
RAZHKCAFNWSFHW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45540
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45540
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)