Documentos Principais
ENA238711503
Enamine
N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-4-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.28
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C8H12N4OS/c13-7(6-1-3-9-4-2-6)11-8-12-10-5-14-8/h5-6,9H,1-4H2,(H,11,12,13)
chave InChI
KTEMFGUKLNBSFX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45442
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45442
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)