Documentos Principais
ENA238711260
Enamine
2-(2,6-difluorophenyl)oxirane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
156.13
Número MDL:
Iupac Name
2-(2,6-difluorophenyl)oxirane
Inchi Code
1S/C8H6F2O/c9-5-2-1-3-6(10)8(5)7-4-11-7/h1-3,7H,4H2
chave InChI
HKEQMAWILPCWGK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44844
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)