Documentos Principais
ENA238710597
Enamine
2-chloro-4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.58
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H4ClN3O/c8-6-3-5(1-2-9-6)7-11-10-4-12-7/h1-4H
chave InChI
IOYOHFAUCKLGDE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42658
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42658
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)