ENA238710230
Enamine
2-carbamothioyl-3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-enamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
222.27
Iupac Name
(2E)-2-(aminocarbothioyl)-3-(2-hydroxyphenyl)-2-propenamide
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S/c11-9(14)7(10(12)15)5-6-3-1-2-4-8(6)13/h1-5,13H,(H2,11,14)(H2,12,15)/b7-5+
chave InChI
BYSWJUVULRHVHS-FNORWQNLSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18470
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18470
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)