Documentos Principais
ENA196830265
Enamine
N-(1,3-thiazol-2-yl)piperidine-4-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.29
Número MDL:
Iupac Name
N-(1,3-thiazol-2-yl)-4-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C9H13N3OS/c13-8(7-1-3-10-4-2-7)12-9-11-5-6-14-9/h5-7,10H,1-4H2,(H,11,12,13)
chave InChI
DPZOPKLJXAGNNK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45113
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45113
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)